Learn More
Citrinin, 98%
Codice prodotto. 10105190 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
Dimensione della confezione:
5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10105190 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10105190 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 229580050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 518-75-2 | C13H14O5 | 250.25 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Citrinin
Nota nome 98%
CAS 518-75-2
Colore Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C13H14O5
Numero MDL MFCD00006912
Quantità 5 mg
Indice di Merck 15, 2326
Rotazione specifica − 30.30
Sinonimo citrinin, antimycin, --citrinin, citriain, 3r,4s-4,6-dihydro-8-hydroxy-3,4,5-trimethyl-6-oxo-3h-2-benzopyran-7-carboxylic acid, unii-3s697x6snz, ccris 175, 3h-2-benzopyran-7-carboxylic acid, 4,6-dihydro-8-hydroxy-3,4,5-trimethyl-6-oxo-, 3r-trans, 3r-trans-4,6-dihydro-8-hydroxy-3,4,5-trimethyl-6-oxo-3h-2-benzopyran-7-carboxylic acid, 4,6-dihydro-8-hydroxy-3,4,5-trimethyl-6-oxo-3h-2-benzopyran-7-carboxylic acid
InChI Key CBGDIJWINPWWJW-IYSWYEEDSA-N
SMILES CC1C(OC=C2C1=C(C(=C(C2=O)C(=O)O)O)C)C
IUPAC Name (3R,4S)-6-hydroxy-3,4,5-trimethyl-8-oxo-3,4-dihydroisochromene-7-carboxylic acid
Molecular Weight (g/mol) 250.25
PubChem CID 54680783
Peso formulazione 250.25
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder or Flakes
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Citrinin
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H301-Tossico se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.