Learn More
Citrinin, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11422072 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11422072 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11422072 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0215070010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    449.00€
    427.35€ / 10mg
    Risparmia 21.65€
    4% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-12-2026
Identificatori chimici
CAS 518-75-2
Formula molecolare C13H14O5
Molecular Weight (g/mol) 250.25
InChI Key CBGDIJWINPWWJW-IYSWYEEDSA-N
Sinonimo citrinin, antimycin, --citrinin, citriain, 3r,4s-4,6-dihydro-8-hydroxy-3,4,5-trimethyl-6-oxo-3h-2-benzopyran-7-carboxylic acid, unii-3s697x6snz, ccris 175, 3h-2-benzopyran-7-carboxylic acid, 4,6-dihydro-8-hydroxy-3,4,5-trimethyl-6-oxo-, 3r-trans, 3r-trans-4,6-dihydro-8-hydroxy-3,4,5-trimethyl-6-oxo-3h-2-benzopyran-7-carboxylic acid, 4,6-dihydro-8-hydroxy-3,4,5-trimethyl-6-oxo-3h-2-benzopyran-7-carboxylic acid
PubChem CID 54680783
IUPAC Name (3R,4S)-6-hydroxy-3,4,5-trimethyl-8-oxo-3,4-dihydroisochromene-7-carboxylic acid
SMILES CC1C(OC=C2C1=C(C(=C(C2=O)C(=O)O)O)C)C
Specifica
Materiale o nome chimico Citrinin
Colore Yellow
Quantità 10 mg
Peso formulazione 250.3
Forma fisica Crystalline Powder