Learn More
(-)-Citrinin, TRC
Codice prodotto. 30041337
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
5 mg
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30041337 10 mg 10mg
30040435 1 mg 1mg
30040595 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30041337 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC52350010MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 518-75-2
Formula molecolare C13 H14 O5
Molecular Weight (g/mol) 250.25
Sinonimo 3H-2-Benzopyran-7-carboxylic acid, 4,6-dihydro-8-hydroxy-3,4,5-trimethyl-6-oxo-, (3R-trans)-, Citrinin (6CI), (3R,4S)-4,6-Dihydro-8-hydroxy-3,4,5-trimethyl-6-oxo-3H-2-benzopyran-7-carboxylic acid, (-)-Citrinin, 4,6-Dihydro-8-hydroxy-3,4,5-trimethyl-6-oxo-3H-2-benzopyran-7-carboxylic acid, NSC 186
IUPAC Name (3R,4S)-8-hydroxy-3,4,5-trimethyl-6-oxo-3,4-dihydroisochromene-7-carboxylic acid
SMILES C[C@H]1OC=C2C(=C(C(=O)O)C(=O)C(=C2[C@@H]1C)C)O
Specifica
Materiale o nome chimico Citrinin
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 10 mg
InChI Formula InChI=1S/C13H14O5/c1-5-7(3)18-4-8-9(5)6(2)11(14)10(12(8)15)13(16)17/h4-5,7,15H,1-3H3,(H,16,17)/t5-,7-/m1/s1
Peso formulazione 250.0841
Percent Purity >95%