Learn More
Citronellal, 95+%
Codice prodotto. 10637181 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10637181 100 g Bottiglia in vetro 100g
10085460 500 g Bottiglia in vetro 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10637181 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 405291000
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 106-23-0 | C10H18O | 154.25 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 106-23-0
Formula molecolare C10H18O
Molecular Weight (g/mol) 154.25
Numero MDL MFCD00038090
InChI Key NEHNMFOYXAPHSD-SNVBAGLBSA-N
Sinonimo citronellal, rhodinal, 3,7-dimethyl-6-octenal, 2,3-dihydrocitral, 6-octenal, 3,7-dimethyl, citronellel, citronella, 3,7-dimethyl-6-octen-1-al, beta-citronellal, d-rhodinal
PubChem CID 7794
ChEBI CHEBI:47856
IUPAC Name 3,7-dimethyloct-6-enal
SMILES C[C@H](CCC=C(C)C)CC=O
Specifica
Materiale o nome chimico Citronellal
Nota nome pract., 93%
Colore Yellow
Densità 0.8600g/mL
Punti di ebollizione 206°C to 208°C
Punto d'infiammabilità 78°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 91% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (CH3)2CCHCH2CH2CH(CH3)CH2CHO
Indice di rifrazione 1.4440 to 1.45
Quantità 100 g
Indice di Merck 15, 2328
Gravità specifica 0.86
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in organic solvents,ethanol,ether
Peso formulazione 154.25
Percent Purity 93%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Citronellal
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.