Learn More
Citronellol, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-93334
Click to view available options
Quantità:
5 mL
100 mL
500 mL
Imballaggio:
Glass bottle
106-22-9
C10H20O
156.27
MFCD00002935
QMVPMAAFGQKVCJ-UHFFFAOYSA-N
citronellol, beta-citronellol, 3,7-dimethyl-6-octen-1-ol, dl-citronellol, cephrol, elenol, 6-octen-1-ol, 3,7-dimethyl, rodinol, 2,3-dihydrogeraniol, 2,6-dimethyl-2-octen-8-ol
8842
CHEBI:50462
3,7-dimethyloct-6-en-1-ol
CC(CCC=C(C)C)CCO
106-22-9
C10H20O
156.27
MFCD00002935
QMVPMAAFGQKVCJ-UHFFFAOYSA-N
citronellol, beta-citronellol, 3,7-dimethyl-6-octen-1-ol, dl-citronellol, cephrol, elenol, 6-octen-1-ol, 3,7-dimethyl, rodinol, 2,3-dihydrogeraniol, 2,6-dimethyl-2-octen-8-ol
8842
CHEBI:50462
3,7-dimethyloct-6-en-1-ol
CC(CCC=C(C)C)CCO
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico Citronellol
Nota nome 95%
Colore Colorless
Densità 0.8540g/mL
Punti di ebollizione 222.0°C
Punto d'infiammabilità 79°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 94% min. (GC)
Imballaggio Glass bottle
Formula lineare (CH3)2C=CHCH2CH2CH(CH3)CH2CH2OH
Indice di rifrazione 1.4550 to 1.4580
Quantità 5 mL
Beilstein 01, 451
Indice di Merck 15, 2329
Gravità specifica 0.854
Informazioni di solubilità Solubility in water: slightly soluble
Peso formulazione 156.27
Percent Purity 95%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Citronellol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.