Learn More
Citronellol, 95%
Codice prodotto. 10724601 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mL
100 mL
500 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100mL
500mL
5mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10724601 500 mL Bottiglia in vetro 500mL
10714601 5 mL Bottiglia in vetro 5mL
10030770 100 mL Bottiglia in vetro 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10724601 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 110465000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 106-22-9 | C10H20O | 156.27 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 106-22-9
Formula molecolare C10H20O
Molecular Weight (g/mol) 156.27
Numero MDL MFCD00002935
InChI Key QMVPMAAFGQKVCJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo citronellol, beta-citronellol, 3,7-dimethyl-6-octen-1-ol, dl-citronellol, cephrol, elenol, 6-octen-1-ol, 3,7-dimethyl, rodinol, 2,3-dihydrogeraniol, 2,6-dimethyl-2-octen-8-ol
PubChem CID 8842
ChEBI CHEBI:50462
IUPAC Name 3,7-dimethyloct-6-en-1-ol
SMILES CC(CCC=C(C)C)CCO
Specifica
Materiale o nome chimico Citronellol
Nota nome 95%
Colore Colorless
Densità 0.8540g/mL
Punti di ebollizione 222.0°C
Punto d'infiammabilità 79°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 94% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (CH3)2C=CHCH2CH2CH(CH3)CH2CH2OH
Indice di rifrazione 1.4550 to 1.4580
Quantità 500 mL
Beilstein 01, 451
Indice di Merck 15, 2329
Gravità specifica 0.854
Informazioni di solubilità Solubility in water: slightly soluble
Peso formulazione 156.27
Percent Purity 95%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Citronellol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.