Learn More
Citronellol, 95%
Codice prodotto. 11429326
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11429326 100 g 100g
11439326 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11429326 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A19016.22
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 106-22-9 | C10H20O | 156.269 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 106-22-9
Formula molecolare C10H20O
Molecular Weight (g/mol) 156.269
Numero MDL MFCD00002935
InChI Key QMVPMAAFGQKVCJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo citronellol, beta-citronellol, 3,7-dimethyl-6-octen-1-ol, dl-citronellol, cephrol, elenol, 6-octen-1-ol, 3,7-dimethyl, rodinol, 2,3-dihydrogeraniol, 2,6-dimethyl-2-octen-8-ol
PubChem CID 8842
ChEBI CHEBI:50462
IUPAC Name 3,7-dimethyloct-6-en-1-ol
SMILES CC(CCC=C(C)C)CCO
Specifica
Materiale o nome chimico Citronellol
Punto di fusione <-20°C
Densità 0.858
Punti di ebollizione 221°C to 222°C
Punto d'infiammabilità 98°C (208°F)
Odore Pleasant
Indice di rifrazione 1.4575
Quantità 100 g
Numero UN UN3082
Beilstein 1721507
Indice di Merck 14,2330
Peso formulazione 156.27
Percent Purity 95%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Citronellol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Citronellol