Learn More
Citronellyl acetate, 96%
Codice prodotto. 11438707
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11438707 25 g 25g
11448707 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11438707 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A19872.14
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 150-84-5 | C12H22O2 | 198.306 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 150-84-5
Formula molecolare C12H22O2
Molecular Weight (g/mol) 198.306
Numero MDL MFCD00015039
InChI Key JOZKFWLRHCDGJA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo citronellyl acetate, citronellol acetate, 3,7-dimethyl-6-octen-1-yl acetate, 3,7-dimethyloct-6-en-1-yl acetate, 1-acetoxy-3,7-dimethyloct-6-ene, acetic acid, citronellyl ester, natural rhodinol, acetylated, citronellyl ethanoate, b-citronellyl acetate, 6-octen-1-ol, 3,7-dimethyl-, acetate
PubChem CID 9017
ChEBI CHEBI:70478
IUPAC Name 3,7-dimethyloct-6-enyl acetate
SMILES CC(CCC=C(C)C)CCOC(=O)C
Specifica
Materiale o nome chimico Citronellyl acetate
Densità 0.89
Punti di ebollizione 240°C
Punto d'infiammabilità 98°C (208°F)
Indice di rifrazione 1.4434
Quantità 25 g
Peso formulazione 198.3
Percent Purity 96%