Learn More
Epredia™ Citrus Clearing Solvent
Codice prodotto. 10444720 Sfoglia Tutto Epredia Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
4 x 3.8L (4 x 1 gal.)
Dimensione della confezione:
15.20L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10444720 4 x 3.8L (4 x 1 gal.) 15.20L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10444720 Fornitore Epredia™ N. del fornitore 8301
Quantità Prezzo
1 212.00€ / 15.2L
6 200.07€ / 15.2L
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Replace xylene in both manual and automated system applications with Epredia™ Citrus Clearing Solvent.
  • D-limonene-based solvent has a slight citrus scent.
  • Higher flash point eliminates the need for storage in a flammable safety cabinet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Quantità 4 x 3.8L (4 x 1 gal.)
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Citrus Clearing Solvent
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.