missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ CK1 delta Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Codice prodotto. 17137533
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 μL
Dimensione della confezione:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
17137533 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 17137533 Fornitore Invitrogen™ N. del fornitore PA5109600

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Rabbit Polyclonal Antibody

Immunogen sequence: TYLNFCRSLR FDDKPDYSYL RQLFRNLFHR QGFSYDYVFD WNMLKFGASR AADDAERERR DREERLRHSR NPATRGLPST ASGRLRGTQE VAPPTPLTPT S.

CSNK1D (CK1 delta), a serine/threonine kinase, plays a critical role in Wnt/beta-catenin signaling pathway. This pathway is important in both development and cancer. The encoded protein may also be involved in the regulation of apoptosis, circadian rhythm, microtubule dynamics, chromosome segregation, and p53-mediated effects on growth. The encoded protein is highly similar to the mouse and rat CK1 delta homologs. Three transcript variants encoding different isoforms have been found for CK1 delta.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigene CK1 delta
Applicazioni ELISA, Western Blot
Classificazione Polyclonal
Concentrazione 2.28 mg/mL
Coniugato Unconjugated
Formulazione PBS with 50% glycerol and 0.01% thimerosal; pH 7.3
Gene CSNK1D
N. accesso geni Q06486
Alias gene 1200006A05Rik; AA409348; ASPS; casein kinase 1; casein kinase 1 delta; casein kinase 1, delta; casein kinase I isoform delta; CK1d; CK1delta; CKId; CKIdelta; CKI-delta; CSNK1D; D930010H05Rik; FASPS2; HCKID; HGNC:2452; Tau-protein kinase CSNK1D
Simboli geni CSNK1D
Specie ospite Rabbit
Immunogeno A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 250-350 of human CSNK1D (NP_620693.1).
Metodo di purificazione Affinity chromatography
Quantità 100 μL
Status giuridico RUO
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 64462
Target Species Rat
Content And Storage -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Product Type Antibody
Forma Liquid
Isotype IgG
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.