Learn More
CKB Mouse anti-Human, Clone: 2B7C3, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Specifica
Antigene | CKB |
---|---|
Clone | 2B7C3 |
Concentrazione | 1 mg/mL |
Applicazioni | Western Blot |
Classificazione | Monoclonal |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16808945
|
Proteintech
66764-1-IG-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Spedizione stimata: 08-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16898935
|
Proteintech
66764-1-IG-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Spedizione stimata: 08-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
The protein encoded by this gene is a cytoplasmic enzyme involved in energy homeostasis. The encoded protein reversibly catalyzes the transfer of phosphate between ATP and various phosphogens such as creatine phosphate. It acts as a homodimer in brain as well as in other tissues, and as a heterodimer with a similar muscle isozyme in heart. The encoded protein is a member of the ATP:guanido phosphotransferase protein family. A pseudogene of this gene has been characterized.Specifica
CKB | |
1 mg/mL | |
Monoclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
B CK, CKB, CKBB, Creatine kinase B chain, Creatine kinase B type, creatine kinase, brain | |
CKB | |
IgG2a | |
Protein A | |
Antibody |
2B7C3 | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
Mouse | |
Human | |
P12277 | |
1152 | |
CKB Fusion Protein Ag7933 | |
Primary | |
-20°C | |
CKB |