missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CKS1 Antibody, Novus Biologicals™

Codice prodotto. 18282447 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 μL
Dimensione della confezione:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18282447 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 18282447 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP288788

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Rabbit Polyclonal Antibody

CKS1 Polyclonal specifically detects CKS1 in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigene CKS1
Applicazioni Western Blot
Classificazione Polyclonal
Concentrazione 0.5 mg/ml
Coniugato Unconjugated
Diluizione Western Blot 1.0 ug/ml
Formulazione PBS, 2% Sucrose
Alias gene CDC28 protein kinase 1, CDC28 protein kinase 1B, CDC28 protein kinase regulatory subunit 1B, cell division control protein CKS1, CKS-1, CKS1CDC2-associated protein CKS1, ckshs1, cyclin-dependent kinases regulatory subunit 1, NB4 apoptosis/differentiation related protein, PNAS-143, PNAS-16, PNAS-18
Specie ospite Rabbit
Immunogeno The immunogen is a synthetic peptide directed towards the N-terminal region of Human CKS1
Metodo di purificazione Affinity purified
Quantità 100 μL
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Cell Cycle and Replication, Core ESC Like Genes, Mitotic Regulators, Stem Cell Markers
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 1163
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Forma Purified
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.