Learn More
Fisherbrand™ Tappi di cellulosa
Codice prodotto. 11768523 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Diameter (Metric) Bottom:
6 mm
6.5 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
12 mm
13 mm
15 mm
16 mm
18 mm
19 mm
23 mm
24 mm
27 mm
28 mm
29 mm
30 mm
35 mm
37 mm
40 mm
Lunghezza (sistema metrico):
11 mm
30 mm
30 mm
32 mm
35 mm
37 mm
40 mm
40 mm
42 mm
43 mm
50 mm
60 mm
63 mm
65 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 1000
pezzi 200
pezzi 50
pezzi 500
27 product options available for selection
Product selection table with 27 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diameter (Metric) Bottom Lunghezza (sistema metrico) unitSize
11768523 19 mm 30 mm pezzi 1000
11768513 7 mm 30 mm pezzi 1000
11740096 11 mm 32 mm pezzi 1000
11750096 11 mm 40 mm pezzi 1000
11778513 8 mm 35 mm pezzi 1000
11760096 12 mm 37 mm pezzi 1000
11748533 9 mm 30 mm pezzi 1000
11788513 10 mm 37 mm pezzi 1000
11758533 12 mm 42 mm pezzi 1000
11770096 12 mm 32 mm pezzi 1000
11798513 15 mm 30 mm pezzi 1000
11708523 16 mm 30 mm pezzi 1000
11748513 13 mm 32 mm pezzi 1000
11758523 18 mm 30 mm pezzi 1000
11778523 23 mm 30 mm pezzi 500
11784506 24 mm 43 mm pezzi 200
11788523 27 mm 60 mm pezzi 200
11794506 28 mm 63 mm pezzi 200
11798523 27 mm 60 mm pezzi 200
11708533 29 mm 60 mm pezzi 200
11728533 30 mm 40 mm pezzi 200
11718533 35 mm 40 mm pezzi 200
11738533 35 mm 60 mm pezzi 100
11720015 37 mm 50 mm pezzi 100
11721666 40 mm 65 mm pezzi 50
11730096 6 mm 11 mm pezzi 1000
11758513 6.5 mm 30 mm pezzi 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 27 options available.
27 options
Codice prodotto. 11768523
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For flasks, erlenmeyers and test tubes.
  • Permeable in air
  • Sterilizable to 200°C maximum
  • Single use
Specifica
Monouso
Da utilizzare con (applicazione) Becher, fiasche di Erlenmeyer, provette e vari tipi di flaconi
Lunghezza (sistema metrico) 30 mm
Quantità 1000PK
Temperature Range (Metric) 200 °C
Diameter (Metric) Bottom 19 mm
Diametro superiore (sistema metrico) 19 mm
Materiale Fibra di cellulosa
Product Type Tappo