Learn More
- Home
- Products
- Stoppers and Closures
- Stoppers
- Fisherbrand™ Tappi di cellulosa
Fisherbrand™ Tappi di cellulosa
Codice prodotto. 11798523 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Diameter (Metric) Bottom:
6 mm
6.5 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
12 mm
13 mm
15 mm
16 mm
18 mm
19 mm
23 mm
24 mm
27 mm
28 mm
29 mm
30 mm
35 mm
37 mm
40 mm
Lunghezza (sistema metrico):
11 mm
30 mm
30 mm
32 mm
35 mm
37 mm
40 mm
40 mm
42 mm
43 mm
50 mm
60 mm
63 mm
65 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 1000
pezzi 200
pezzi 50
pezzi 500
27 product options available for selection
| Codice prodotto. | Diameter (Metric) Bottom | Lunghezza (sistema metrico) | Dimensione della confezione |
|---|---|---|---|
| 11798523 | 27 mm | 60 mm | pezzi 200 |
| 11768513 | 7 mm | 30 mm | pezzi 1000 |
| 11740096 | 11 mm | 32 mm | pezzi 1000 |
| 11750096 | 11 mm | 40 mm | pezzi 1000 |
| 11778513 | 8 mm | 35 mm | pezzi 1000 |
| 11760096 | 12 mm | 37 mm | pezzi 1000 |
| 11748533 | 9 mm | 30 mm | pezzi 1000 |
| 11788513 | 10 mm | 37 mm | pezzi 1000 |
| 11758533 | 12 mm | 42 mm | pezzi 1000 |
| 11770096 | 12 mm | 32 mm | pezzi 1000 |
| 11798513 | 15 mm | 30 mm | pezzi 1000 |
| 11708523 | 16 mm | 30 mm | pezzi 1000 |
| 11748513 | 13 mm | 32 mm | pezzi 1000 |
| 11768523 | 19 mm | 30 mm | pezzi 1000 |
| 11758523 | 18 mm | 30 mm | pezzi 1000 |
| 11778523 | 23 mm | 30 mm | pezzi 500 |
| 11784506 | 24 mm | 43 mm | pezzi 200 |
| 11788523 | 27 mm | 60 mm | pezzi 200 |
| 11794506 | 28 mm | 63 mm | pezzi 200 |
| 11708533 | 29 mm | 60 mm | pezzi 200 |
| 11728533 | 30 mm | 40 mm | pezzi 200 |
| 11718533 | 35 mm | 40 mm | pezzi 200 |
| 11738533 | 35 mm | 60 mm | pezzi 100 |
| 11720015 | 37 mm | 50 mm | pezzi 100 |
| 11721666 | 40 mm | 65 mm | pezzi 50 |
| 11730096 | 6 mm | 11 mm | pezzi 1000 |
| 11758513 | 6.5 mm | 30 mm | pezzi 1000 |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 27 options available.
Codice prodotto.
11798523
Accedi o Registrati per verificare il tuo prezzo e la disponibilità.
Spedizione stimata: 21-01-2027
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
| Monouso | Sì |
| Da utilizzare con (applicazione) | Becher, fiasche di Erlenmeyer, provette e vari tipi di flaconi |
| Lunghezza (sistema metrico) | 60 mm |
| Quantità | 200PK |
| Temperature Range (Metric) | 200 °C |
| Diameter (Metric) Bottom | 27 mm |
| Diametro superiore (sistema metrico) | 27 mm |
| Materiale | Fibra di cellulosa |
| Product Type | Tappo |
| Sterilità | Sterile |