Learn More
Fisherbrand™ Stainless Steel Forceps
With rubber-sheathed jaws for a soft and secure hold.
Marca:  Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.14400kg
Codice prodotto. 11855111
  • 54.30€ / Pezzo
Spedizione stimata: 18-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • 3-finger design
  • 80mm diameter opening
  • Rod diameter of 10mm, length of 135mm
Specifica
Specifica
1 Ea.
Clamp Rexaloy
Stainless Steel Pummels/Twin Screws