Learn More
R&L Enterprises™ Clip
Per agevolare il collegamento ai supporti con anelli. Il morsetto per buretta semi-micro R&L Enterprises™ per supporti è dotato di due clip a molla da 13 mm rivestite in plastica, fissate a distanza di 50 mm su una piastra collegata a un'asta.
Marca: R&L Enterprises™ 3595
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.00000kg
Descrizione
- To fit bossheads
- For 25 or 50mL burettes
- Rod is 150 to 8mm diameter
Specifica
1 ciascuno | |
Clip | |
Per uso con burette da 25/50 ml |