Learn More
Phenomenex™ Claricep™ AQ C18 Flash Columns, Spherical Media, Particle Size 40 to 60 μm
Codice prodotto. 31748633 Sfoglia Tutto Phenomenex Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Peso del letto (sistema metrico):
4 g
12 g
20 g
40 g
80 g
120 g
330 g
1.5 kg
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
pezzi 20
pezzi 5
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Peso del letto (sistema metrico) Dimensione della confezione
31748633 12 g pezzi 20
31743888 4 g pezzi 20
31742082 20 g pezzi 20
31747197 40 g pezzi 10
31748027 80 g pezzi 5
31747119 120 g pezzi 5
31741446 1.5 kg Pezzo
31743867 330 g Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Codice prodotto. 31748633 Fornitore Phenomenex™ N. del fornitore SQ2400120
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 16-11-2026
Available in two flash media (irregular and spherical) with multiple chemistries, Claricep columns are optimized for resolution and high loading capacity. The deactivated silica surface promotes compound stability, excellent peak shape and high performance for both acidic and basic compounds.
  • Brand: Claricep
  • Technique: FLASH
  • Separation Mode: Reversed Phase
  • Phase: AQ C18
  • Particle Type: Spherical
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo Flash Column
Peso del letto (sistema metrico) 12 g
Quantità 20 Pk.