Learn More
Phenomenex™ Claricep™ C18(2) Flash Columns, Spherical Media, Particle Size 20 to 35 μm
Codice prodotto. 31749167 Sfoglia Tutto Phenomenex Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Peso del letto (sistema metrico):
4 g
12 g
20 g
40 g
80 g
120 g
330 g
800 g
1.5 kg
3 kg
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
pezzi 20
pezzi 5
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Peso del letto (sistema metrico) Dimensione della confezione
31749167 800 g Pezzo
31747289 4 g pezzi 20
31744631 12 g pezzi 20
31741453 20 g pezzi 20
31744067 40 g pezzi 10
31743453 80 g pezzi 5
31745852 120 g pezzi 5
31743091 1.5 kg Pezzo
31742029 3 kg Pezzo
31742490 330 g Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Codice prodotto. 31749167 Fornitore Phenomenex™ N. del fornitore SO2308002
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
Available in two flash media (irregular and spherical) with multiple chemistries, Claricep columns are optimized for resolution and high loading capacity. The deactivated silica surface promotes compound stability, excellent peak shape and high performance for both acidic and basic compounds.
  • Brand: Claricep
  • Technique: FLASH
  • Separation Mode: Reversed Phase
  • Phase: C18
  • Particle Type: Spherical
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo Flash Column
Peso del letto (sistema metrico) 800 g
Quantità 1 Ea.