Learn More
Phenomenex™ Claricep™ C18 Flash Columns, Spherical Media, Particle Size 20 to 35 μm, Pore Size 100 Å
Codice prodotto. 31748559 Sfoglia Tutto Phenomenex Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Peso del letto (sistema metrico):
4 g
12 g
20 g
40 g
80 g
120 g
220 g
330 g
800 g
1.5 kg
3 kg
Quantità:
1 Ea.
10 Pk.
20 Pk.
5 Pk.
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
pezzi 20
pezzi 5
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Peso del letto (sistema metrico) Quantità Dimensione della confezione
31748559 80 g 5 Pk. pezzi 5
31744135 4 g 20 Pk. -
31747781 4 g 1 Ea. Pezzo
31745607 12 g 20 Pk. pezzi 20
31743172 20 g 20 Pk. pezzi 20
31743484 20 g 1 Ea. Pezzo
31742853 40 g 10 Pk. pezzi 10
31745722 40 g 1 Ea. Pezzo
31746746 80 g 1 Ea. Pezzo
31747411 120 g 5 Pk. pezzi 5
31746374 120 g 1 Ea. Pezzo
31748230 1.5 kg 20 Pk. Pezzo
31746141 220 g 20 Pk. -
31741938 3 kg 20 Pk. Pezzo
31741502 330 g 20 Pk. Pezzo
31747169 800 g 20 Pk. Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Codice prodotto. 31748559 Fornitore Phenomenex™ N. del fornitore SO2300800
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 19-10-2026
Available in two flash media (irregular and spherical) with multiple chemistries, Claricep columns are optimized for resolution and high loading capacity. The deactivated silica surface promotes compound stability, excellent peak shape and high performance for both acidic and basic compounds.
  • Brand: Claricep
  • Technique: FLASH
  • Separation Mode: Reversed Phase
  • Phase: C18
  • Particle Type: Spherical
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo Flash Column
Peso del letto (sistema metrico) 80 g
Quantità 5 Pk.