Learn More
- Home
- Products
- Chromatography Columns and Cartridges
- Flash Chromatography Cartridges
- Phenomenex™ Claricep™ CS Silica Flash Columns, Irregular Media, Particle Size 40 to 60 μm
Phenomenex™ Claricep™ CS Silica Flash Columns, Irregular Media, Particle Size 40 to 60 μm
Codice prodotto. 31747945 Sfoglia Tutto Phenomenex Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Peso del letto (sistema metrico):
4 g
12 g
20 g
40 g
45 g
80 g
120 g
220 g
330 g
800 g
1.5 kg
3 kg
5 kg
Quantità:
1 Ea.
10 Pk.
20 Pk.
5 Pk.
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
pezzi 20
pezzi 5
18 product options available for selection
| Codice prodotto. | Peso del letto (sistema metrico) | Quantità | Dimensione della confezione |
|---|---|---|---|
| 31747945 | 40 g | 10 Pk. | pezzi 10 |
| 31745121 | 800 g | 20 Pk. | - |
| 31747216 | 4 g | 20 Pk. | pezzi 20 |
| 31748173 | 4 g | 1 Ea. | Pezzo |
| 31744058 | 12 g | 20 Pk. | pezzi 20 |
| 31748143 | 20 g | 20 Pk. | pezzi 20 |
| 31746564 | 20 g | 1 Ea. | Pezzo |
| 31748899 | 40 g | 1 Ea. | Pezzo |
| 31743437 | 45 g | 5 Pk. | pezzi 5 |
| 31743459 | 80 g | 5 Pk. | pezzi 5 |
| 31741643 | 80 g | 1 Ea. | Pezzo |
| 31746354 | 120 g | 5 Pk. | pezzi 5 |
| 31742656 | 120 g | 1 Ea. | Pezzo |
| 31742117 | 1.5 kg | 20 Pk. | Pezzo |
| 31746053 | 220 g | 20 Pk. | Pezzo |
| 31742616 | 3 kg | 20 Pk. | Pezzo |
| 31744423 | 330 g | 20 Pk. | Pezzo |
| 31748136 | 5 kg | 20 Pk. | Pezzo |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Consulta la politica di reso
Codice prodotto.
31747945
Fornitore
Phenomenex™
N. del fornitore
CS1400400
Deve Accedi o registrarsi per acquistare questo articolo.
Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Brand: Claricep
- Technique: FLASH
- Particle Type: Irregular
Specifica
Specifica
| Tipo | Flash Column |
| Peso del letto (sistema metrico) | 40 g |
| Quantità | 10 Pk. |