Learn More
Phenomenex™ Claricep™ CS Silica Flash Columns, Irregular Media, Particle Size 40 to 60 μm, ISCO Compatible
Codice prodotto. 31748768 Sfoglia Tutto Phenomenex Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Peso del letto (sistema metrico):
1.5 kg
3 kg
5 kg
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Peso del letto (sistema metrico) Dimensione della confezione
31748768 5 kg Pezzo
31744652 1.5 kg Pezzo
31743622 3 kg Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 31748768 Fornitore Phenomenex™ N. del fornitore CS1405000I
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
Available in two flash media (irregular and spherical) with multiple chemistries, Claricep columns are optimized for resolution and high loading capacity. The deactivated silica surface promotes compound stability, excellent peak shape and high performance for both acidic and basic compounds.
  • Brand: Claricep
  • Technique: FLASH
  • Separation Mode: Normal Phase
  • Phase: Silica
  • Particle Type: Irregular
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo Flash Column
Peso del letto (sistema metrico) 5 kg