Learn More
Phenomenex™ Claricep™ Empty Flash Columns, Full Set with 2 Frits
Codice prodotto. 31742277 Sfoglia Tutto Phenomenex Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Peso del letto (sistema metrico):
3 kg
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Peso del letto (sistema metrico) Dimensione della confezione
31742277 3 kg Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 31742277 Fornitore Phenomenex™ N. del fornitore FCH5000I
Spedizione stimata: 01-12-2026
Available in two flash media (irregular and spherical) with multiple chemistries, Claricep columns are optimized for resolution and high loading capacity. The deactivated silica surface promotes compound stability, excellent peak shape and high performance for both acidic and basic compounds.
  • Brand: Claricep
  • Technique: Accessory
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo Empty Cartridge
Peso del letto (sistema metrico) 3 kg