Learn More
Phenomenex™ Claricep™ Empty Screw-On Flash Columns with Luer Lock and 2 Frits
Codice prodotto. 31748122 Sfoglia Tutto Phenomenex Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Peso del letto (sistema metrico):
20 g
40 g
80 g
120 g
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 20
pezzi 5
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Peso del letto (sistema metrico) Dimensione della confezione
31748122 20 g pezzi 20
31747062 40 g pezzi 10
31745457 80 g pezzi 5
31747379 120 g pezzi 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 31748122 Fornitore Phenomenex™ N. del fornitore FCH020S
Spedizione stimata: 01-12-2026
Available in two flash media (irregular and spherical) with multiple chemistries, Claricep columns are optimized for resolution and high loading capacity. The deactivated silica surface promotes compound stability, excellent peak shape and high performance for both acidic and basic compounds.
  • Brand: Claricep
  • Technique: Accessory
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo Empty Cartridge
Peso del letto (sistema metrico) 20 g
Quantità 20 Pk.