Learn More
Phenomenex™ Claricep™ Empty Screw-On Flash Columns with Snap Lock and 2 Frits
Codice prodotto. 31744533 Sfoglia Tutto Phenomenex Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Peso del letto (sistema metrico):
12 g
80 g
120 g
220 g
330 g
800 g
1.5 kg
3 kg
5 kg
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 20
pezzi 5
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Peso del letto (sistema metrico) Dimensione della confezione
31744533 12 g pezzi 20
31748973 80 g pezzi 5
31741561 120 g pezzi 5
31742892 1.5 kg Pezzo
31746839 220 g Pezzo
31747800 3 kg Pezzo
31743636 330 g Pezzo
31742993 5 kg Pezzo
31741927 800 g Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Codice prodotto. 31744533 Fornitore Phenomenex™ N. del fornitore FCH012H
Spedizione stimata: 16-11-2026
Available in two flash media (irregular and spherical) with multiple chemistries, Claricep columns are optimized for resolution and high loading capacity. The deactivated silica surface promotes compound stability, excellent peak shape and high performance for both acidic and basic compounds.
  • Brand: Claricep
  • Technique: Accessory
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo Empty Cartridge
Peso del letto (sistema metrico) 12 g
Quantità 20 Pk.