Learn More
Phenomenex™ Claricep™ HILIC Flash Columns, Spherical Media, Particle Size 20 μm
Codice prodotto. 31747334 Sfoglia Tutto Phenomenex Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Peso del letto (sistema metrico):
4 g
12 g
20 g
40 g
80 g
120 g
330 g
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
pezzi 20
pezzi 5
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Peso del letto (sistema metrico) Dimensione della confezione
31747334 120 g pezzi 5
31741798 4 g pezzi 20
31743738 12 g pezzi 20
31745092 20 g pezzi 20
31743365 40 g pezzi 10
31744445 80 g pezzi 5
31744754 330 g Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Codice prodotto. 31747334 Fornitore Phenomenex™ N. del fornitore SH1201200
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
Available in two flash media (irregular and spherical) with multiple chemistries, Claricep columns are optimized for resolution and high loading capacity. The deactivated silica surface promotes compound stability, excellent peak shape and high performance for both acidic and basic compounds.
  • Brand: Claricep
  • Technique: FLASH
  • Separation Mode: Hydrophilic Interaction
  • Phase: HILIC
  • Particle Type: Spherical
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo Flash Column
Peso del letto (sistema metrico) 120 g
Quantità 5 Pk.