Learn More
Phenomenex™ Claricep™ HILIC Flash Columns, Spherical Media, Particle Size 40 to 60 μm
Codice prodotto. 31748609 Sfoglia Tutto Phenomenex Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Peso del letto (sistema metrico):
4 g
12 g
20 g
40 g
80 g
120 g
330 g
800 g
1.5 kg
3 kg
5 kg
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
pezzi 20
pezzi 5
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Peso del letto (sistema metrico) Dimensione della confezione
31748609 40 g pezzi 10
31744629 4 g pezzi 20
31743827 12 g pezzi 20
31747998 20 g pezzi 20
31747332 80 g pezzi 5
31744462 120 g pezzi 5
31747785 1.5 kg Pezzo
31741902 3 kg Pezzo
31748023 330 g Pezzo
31741979 5 kg Pezzo
31742355 800 g Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Codice prodotto. 31748609 Fornitore Phenomenex™ N. del fornitore SH2400400
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
Available in two flash media (irregular and spherical) with multiple chemistries, Claricep columns are optimized for resolution and high loading capacity. The deactivated silica surface promotes compound stability, excellent peak shape and high performance for both acidic and basic compounds.
  • Brand: Claricep
  • Technique: FLASH
  • Separation Mode: Hydrophilic Interaction
  • Phase: HILIC
  • Particle Type: Spherical
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo Flash Column
Peso del letto (sistema metrico) 40 g
Quantità 10 Pk.