Learn More
Phenomenex™ Claricep™ Neutral Alumina Flash Columns, Irregular Media, Particle Size 75 to 150 μm
Codice prodotto. 31747489 Sfoglia Tutto Phenomenex Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Peso del letto (sistema metrico):
550 g
1.5 kg
2.5 kg
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Peso del letto (sistema metrico) Dimensione della confezione
31747489 550 g Pezzo
31742420 2.5 kg Pezzo
31745661 1.5 kg Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 31747489 Fornitore Phenomenex™ N. del fornitore CA140330N
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
Available in two flash media (irregular and spherical) with multiple chemistries, Claricep columns are optimized for resolution and high loading capacity. The deactivated silica surface promotes compound stability, excellent peak shape and high performance for both acidic and basic compounds.
  • Brand: Claricep
  • Technique: FLASH
  • Separation Mode: Normal Phase
  • Phase: Alumina
  • Particle Type: Irregular
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo Flash Column
Peso del letto (sistema metrico) 550 g