Learn More
Phenomenex™ Claricep™ S-Series AQ C18 Screw-On Flash Columns, Spherical Media, Particle Size 20 to 35 μm
Sfoglia Tutto Phenomenex ProdottiDescrizione
- Brand: Claricep
- Technique: FLASH
- Separation Mode: Reversed Phase
- Phase: AQ C18
- Particle Type: Spherical
Specifications
Specifications
| Tipo | Flash Column |
| Peso del letto (sistema metrico) | 120 g |
| Quantità | 5 Pk. |