Learn More
Phenomenex™ Claricep™ S-Series Silica Screw-On Flash Columns, Irregular Media, Particle Size 40 to 60 μm
Codice prodotto. 31748726 Sfoglia Tutto Phenomenex Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Peso del letto (sistema metrico):
20 g
40 g
80 g
120 g
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 20
pezzi 5
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Peso del letto (sistema metrico) Dimensione della confezione
31748726 20 g pezzi 20
31745203 40 g pezzi 10
31743204 80 g pezzi 5
31744682 120 g pezzi 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 31748726 Fornitore Phenomenex™ N. del fornitore SCS1400200
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 16-11-2026
Available in two flash media (irregular and spherical) with multiple chemistries, Claricep columns are optimized for resolution and high loading capacity. The deactivated silica surface promotes compound stability, excellent peak shape and high performance for both acidic and basic compounds.
  • Brand: Claricep
  • Technique: FLASH
  • Separation Mode: Normal Phase
  • Phase: Silica
  • Particle Type: Irregular
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo Flash Column
Peso del letto (sistema metrico) 20 g
Quantità 20 Pk.