Learn More
Phenomenex™ Claricep™ Silica Flash Columns, Spherical Media, Particle Size 20 μm
Sfoglia Tutto Phenomenex ProdottiDescrizione
- Brand: Claricep
- Technique: FLASH
- Separation Mode: Normal Phase
- Phase: Silica
- Particle Type: Spherical
Specifica
Specifica
| Tipo | Flash Column |
| Peso del letto (sistema metrico) | 20 g |
| Quantità | 20 Pk. |