Learn More
Internal Standard Mix 2 For ICP, SPEX CertiPrep™
ISO/IEC Guide 34 Certified, NIST-Traceable Certified Reference Material
Marca: SPEX Certiprep CL-ISM2-100
Dettagli aggiuntivi : CAS : 14797-71-8 Peso : 0.12500kg Transport : UN number : 2031 Chem class : 8 Pack group : II
Includes: NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
Descrizione
Inorganic Standard manufactured for AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and other analytical instrumentation
Analyte | Concentration |
---|---|
Bi | 100μg/mL |
Ge | 100μg/mL |
In | 100μg/mL |
Li 6 | 100μg/mL |
Lu | 100μg/mL |
Rh | 100μg/mL |
Sc | 100μg/mL |
Tb | 100μg/mL |
Certifications
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA Complaint
Specifica
Alternate Internal Standard 2 | |
PPT | |
Triple-leached LDPE bottle | |
10% HNO3 | |
AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation |
For ICP/MS | |
100mg/L | |
Bismuth,Ge,In | |
125 mL | |
Up to 68 elements are scanned with found values for ICP and ICP-MS standards. The found value of the trace metallic impurities is reported on the Certificate of Analysis. |
Sicurezza e movimentazione
- Internal Standard Mix 2
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: nitric acid
Product intended for laboratory use only