Learn More
CELLPATH CLARITEX SUPA MEGA COVERSLIPS
Codice prodotto. 30226288
Cambia vista
Click to view available options
Spessore (sistema metrico):
1.0 mm
1.5 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Spessore (sistema metrico) Dimensione della confezione
30226288 1.5 mm pezzi 100
30226289 1.0 mm pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30226288 Fornitore CELLPATH N. del fornitore SAF506402A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    39.16€
    33.80€ / pezzi 100
    Risparmia 5.36€
    13% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-01-2027
Within the ClariTex range, exclusively available at CellPath, are Supa Mega Coverslips, designed with the specifications of Supa Mega Microscope Slides in mind.
  • Key Benefits:
  • Fit Supa Mega Microscope Slides
  • Uniform thickness
  • Manufactured to DIN ISO 8255
Specifica
Product Type Coverslip
Forma Rectangle
Materiale Glass
Lunghezza (sistema metrico) 64 mm
Larghezza (sistema metrico) 50 mm
Spessore (sistema metrico) 1.5 mm