Learn More
Clarithromycin, 960-1040 ^mg/mg
Codice prodotto. 15457189
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
100mg
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15457189 100 mg 100mg
15437189 1 g 1g
15447189 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15457189 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore J66005.MC
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 81103-11-9 | C38H69NO13 | 747.964 g/mol
A macrolide antibiotic that inhibits bacterial growth by targeting the 50S ribosomal subunit
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • A macrolide antibiotic that inhibits bacterial growth by targeting the 50S ribosomal subunit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 81103-11-9
Formula molecolare C38H69NO13
Molecular Weight (g/mol) 747.964
Numero MDL MFCD00865140
InChI Key AGOYDEPGAOXOCK-KCBOHYOISA-N
PubChem CID 84029
ChEBI CHEBI:3732
IUPAC Name (3R,4S,5S,6R,7R,9R,11R,12R,13S,14R)-6-[(2S,3R,4S,6R)-4-(dimethylamino)-3-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-14-ethyl-12,13-dihydroxy-4-[(2R,4R,5S,6S)-5-hydroxy-4-methoxy-4,6-dimethyloxan-2-yl]oxy-7-methoxy-3,5,7,9,11,13-hexamethyl-oxacyclotetradecane-2,10-dion
SMILES CCC1C(C(C(C(=O)C(CC(C(C(C(C(C(=O)O1)C)OC2CC(C(C(O2)C)O)(C)OC)C)OC3C(C(CC(O3)C)N(C)C)O)(C)OC)C)C)O)(C)O
Specifica
Materiale o nome chimico Clarithromycin
Tipo Clarithromycin
Nota nome 960 to 1040μg/mg
Forma fisica Powder
Punto di fusione 217°C to 220°C
Colore White
Quantità 100 mg
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Punti di ebollizione 86°C
Indice di Merck 14,2339
Informazioni di solubilità Soluble in DMSO
Peso formulazione 747.95