Learn More
Thermo Scientific Chemicals Clarithromycin, 97%
Codice prodotto. 15761749 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15761749 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15761749 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 455220010
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 15-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 81103-11-9 | C38H69NO13 | 747.95 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Clarithromycin
CAS 81103-11-9
Punto di fusione 222.0°C to 231.0°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (HPLC)
Imballaggio Glass Bottle
Formula molecolare C38H69NO13
Quantità 1 g
Sinonimo clarithromycin, biaxin, clarithromycine, 6-o-methylerythromycin, clathromycin, klaricid, 6-o-methylerythromycin a, abbott-56268, macladin, clarith
Informazioni di solubilità Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in acetone, chloroform, methanol, ether,, ethanol
InChI Key AGOYDEPGAOXOCK-KCBOHYOISA-N
SMILES CCC1C(C(C(C(=O)C(CC(C(C(C(C(C(=O)O1)C)OC2CC(C(C(O2)C)O)(C)OC)C)OC3C(C(CC(O3)C)N(C)C)O)(C)OC)C)C)O)(C)O
IUPAC Name (3R,4S,5S,6R,7R,9R,11R,12R,13S,14R)-6-[(2S,3R,4S,6R)-4-(dimethylamino)-3-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-14-ethyl-12,13-dihydroxy-4-[(2R,4R,5S,6S)-5-hydroxy-4-methoxy-4,6-dimethyloxan-2-yl]oxy-7-methoxy-3,5,7,9,11,13-hexamethyl-oxacyclotetradecane-2,10-dion
Molecular Weight (g/mol) 747.95
PubChem CID 84029
ChEBI CHEBI:3732
Peso formulazione 747.95
Percent Purity 97%