Learn More
Clarithromycin E-9-Oxime, TRC
Codice prodotto. 30012745
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
25 mg
Dimensione della confezione:
10mg
25mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30012745 5 mg 5mg
30007203 10 mg 10mg
30011568 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30012745 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC5597605MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 127253-06-9
Formula molecolare C38 H70 N2 O13
Molecular Weight (g/mol) 762.97
Sinonimo 6-O-Methylerythromycin A (E)-9-oxime, Oxacyclotetradecane, erythromycin deriv., 9(E)-6-O-Methyl-erythromycin oxime
IUPAC Name (3R,4S,5S,6R,7R,9R,10E,11S,12R,13S,14R)-6-[(2S,3R,4S,6R)-4-(dimethylamino)-3-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-14-ethyl-12,13-dihydroxy-10-hydroxyimino-4-[(2R,4R,5S,6S)-5-hydroxy-4-methoxy-4,6-dimethyloxan-2-yl]oxy-7-methoxy-3,5,7,9,11,13-hexamethyl-oxacyclotetradecan-2-one
SMILES CC[C@H]1OC(=O)[C@H](C)[C@@H](O[C@H]2C[C@@](C)(OC)[C@@H](O)[C@H](C)O2)[C@H](C)[C@@H](O[C@@H]3O[C@H](C)C[C@@H]([C@H]3O)N(C)C)[C@@](C)(C[C@@H](C)\C(=N/O)\[C@H](C)[C@@H](O)[C@]1(C)O)OC
Specifica
Materiale o nome chimico Clarithromycin (9E)-Oxime
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 5 mg
InChI Formula InChI=1S/C38H70N2O13/c1-15-26-38(10,45)31(42)21(4)28(39-46)19(2)17-37(9,48-14)33(53-35-29(41)25(40(11)12)16-20(3)49-35)22(5)30(23(6)34(44)51-26)52-27-18-36(8,47-13)32(43)24(7)50-27/h19-27,29-33,35,41-43,45-46H,15-18H2,1-14H3/b39-28+/t19-,20-,21+,22+,23-,24+,25+,26-,27+,29-,30+,31-,32+,33-,35+,36-,37-,38-/m1/s1
Peso formulazione 762.4878
Percent Purity >95%