Learn More
Clarithromycin, MedChemExpress
Descrizione
Clarithromycin has a broad spectrum of antimicrobial activity. Clarithromycin inhibits the CYP3A4-catalyzed triazolam alpha-hydroxylation with the IC50 (Ki) value of 56 (43) μM. Clarithromycin significantly inhibits the HERG potassium current.Clarithromycin affects the autophagic flux by impairing the signaling pathway linking hERG1 and PI3K.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Clarithromycin |
| Forma fisica | Solid |
| CAS | 81103-11-9 |
| Colore | White |
| Quantità | 100 mg |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C38H69NO13 |
| Da utilizzare con (applicazione) | COVID-19-immunoregulation |
| Informazioni di solubilità | DMSO : 33.33 mg/mL (44.56 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | C[C@@](OC)(C[C@H](C([C@@H]1C)=O)C)[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H](C(O[C@H](CC)[C@@](C)(O)[C@@H]1O)=O)C)O[C@@](O[C@@H](C)[C@@H]2O)([H])C[C@@]2(C)OC)C)O[C@@](O[C@H](C)C[C@@H]3N(C)C)([H])[C@@H]3O |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only