missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Clarithromycin-N-methyl-d3, TRC

Codice prodotto. 30362632
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30362632 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 30362632 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC55975250MG

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Materiale o nome chimico Clarithromycin-N-methyl-d3
CAS 959119-22-3
Note sul grado di purezza HPLC
Formula molecolare C38 D3 H66 N O13
Quantità 50 mg
Sinonimo 6-O-Methylerythromycin-d3, 6-O-Methylerythromycin A-d3, A 56268-d3, Abbott 56268-d3, Antibiotic A 56268-d3, Antibiotic TE 31-d3, BIAXIN XL-d3, Biaxin-d3, CRIXAN OD-d3, Clamicin-d3, Claric-d3, Claris-d3, Claritek-d3, Clarith-d3, Clarithro-d3, Clathromycin-d3, Crixan-d3, Fascar-d3, Fromilid-d3, Kelamycin-d3, Klacid-d3, Klaribac-d3, Klaricid-d3, Klarithran MR-d3, Macladin-d3, Naxy-d3, TE 031-d3, Veclam-d3, Zeclar-d3
InChI Formula InChI=1S/C38H69NO13/c1-15-26-38(10,45)31(42)21(4)28(40)19(2)17-37(9,47-14)33(52-35-29(41)25(39(11)12)16-20(3)48-35)22(5)30(23(6)34(44)50-26)51-27-18-36(8,46-13)32(43)24(7)49-27/h19-27,29-33,35,41-43,45H,15-18H2,1-14H3/t19-,20-,21+,22+,23-,24+,25+,26-,27+,29-,30+,31-,32+,33-,35+,36-,37-,38-/m1/s1/i11D3
SMILES [2H]C([2H])([2H])N(C)[C@H]1C[C@@H](C)O[C@@H](O[C@@H]2[C@@H](C)[C@H](O[C@H]3C[C@@](C)(OC)[C@@H](O)[C@H](C)O3)[C@@H](C)C(=O)O[C@H](CC)[C@@](C)(O)[C@H](O)[C@@H](C)C(=O)[C@H](C)C[C@@]2(C)OC)[C@@H]1O
IUPAC Name (3R,4S,5S,6R,7R,9R,11R,12R,13S,14R)-14-ethyl-12,13-dihydroxy-4-[(2R,4R,5S,6S)-5-hydroxy-4-methoxy-4,6-dimethyloxan-2-yl]oxy-6-[(2S,3R,4S,6R)-3-hydroxy-6-methyl-4-[methyl(trideuteriomethyl)amino]oxan-2-yl]oxy-7-methoxy-3,5,7,9,11,13-hexamethyl-oxacyclotetradecane-2,10-dione
Molecular Weight (g/mol) 750.9718
Peso formulazione 750.4957
Percent Purity >95
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.