missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Clarithromycin-N-methyl-d3, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Clarithromycin-N-methyl-d3 |
| CAS | 959119-22-3 |
| Note sul grado di purezza | HPLC |
| Formula molecolare | C38 D3 H66 N O13 |
| Quantità | 5 mg |
| Sinonimo | 6-O-Methylerythromycin-d3, 6-O-Methylerythromycin A-d3, A 56268-d3, Abbott 56268-d3, Antibiotic A 56268-d3, Antibiotic TE 31-d3, BIAXIN XL-d3, Biaxin-d3, CRIXAN OD-d3, Clamicin-d3, Claric-d3, Claris-d3, Claritek-d3, Clarith-d3, Clarithro-d3, Clathromycin-d3, Crixan-d3, Fascar-d3, Fromilid-d3, Kelamycin-d3, Klacid-d3, Klaribac-d3, Klaricid-d3, Klarithran MR-d3, Macladin-d3, Naxy-d3, TE 031-d3, Veclam-d3, Zeclar-d3 |
| InChI Formula | InChI=1S/C38H69NO13/c1-15-26-38(10,45)31(42)21(4)28(40)19(2)17-37(9,47-14)33(52-35-29(41)25(39(11)12)16-20(3)48-35)22(5)30(23(6)34(44)50-26)51-27-18-36(8,46-13)32(43)24(7)49-27/h19-27,29-33,35,41-43,45H,15-18H2,1-14H3/t19-,20-,21+,22+,23-,24+,25+,26-,27+,29-,30+,31-,32+,33-,35+,36-,37-,38-/m1/s1/i11D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])N(C)[C@H]1C[C@@H](C)O[C@@H](O[C@@H]2[C@@H](C)[C@H](O[C@H]3C[C@@](C)(OC)[C@@H](O)[C@H](C)O3)[C@@H](C)C(=O)O[C@H](CC)[C@@](C)(O)[C@H](O)[C@@H](C)C(=O)[C@H](C)C[C@@]2(C)OC)[C@@H]1O |
| IUPAC Name | (3R,4S,5S,6R,7R,9R,11R,12R,13S,14R)-14-ethyl-12,13-dihydroxy-4-[(2R,4R,5S,6S)-5-hydroxy-4-methoxy-4,6-dimethyloxan-2-yl]oxy-6-[(2S,3R,4S,6R)-3-hydroxy-6-methyl-4-[methyl(trideuteriomethyl)amino]oxan-2-yl]oxy-7-methoxy-3,5,7,9,11,13-hexamethyl-oxacyclotetradecane-2,10-dione |
| Molecular Weight (g/mol) | 750.9718 |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?