Descrizione
- Il 99% degli ingredienti è di origine naturale
- Riduzione del consumo d'acqua del 35% rispetto a Tork Sapone a schiuma delicato verificata da terze parti
- Gli ingredienti provengono da fonti rinnovabili
- La formula è dermatologicamente testata, ha un pH delicato sulla pelle ed è facilmente biodegradabile
Specifica
Specifica
| Product Type | Hand Cleanser |
| Colore | Clear |
| Forma | Foam |
| Monouso | Limited-use |
| Imballaggio | Plastic Bottle |
| Quantità | 8/Pk. |
| Size | Mini |
| Volume (sistema metrico) | 525 mL |