Learn More
Honeywell™ Class 1 Plastic Cartridge A1B1E1 for Organic Vapors and Acid Gas
Codice prodotto. 15876635
Cambia vista
Click to view available options
Protects against organic vapor, acid gas, ammonia and particulates
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto.
15876635 Protects against organic vapor, acid gas, ammonia and particulates
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 15876635 Fornitore Honeywell™ N. del fornitore N06575089L
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 16-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
The A1B1E1K1P3 cartridge is part of the wide range of cartridges offered to protect against many hazardous gases, vapors and/or particulates in many applications. The range provides high quality and a cost-effective protection.
  • Protects against organic vapor, acid gas, ammonia and particulates
  • Excellent filtration efficiency over extensive period of time
  • Lower profile and lightweight for optimal comfort
  • Low profile does not obstruct the field of vision
  • Threaded connector is easy to attach
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo cartuccia Class 1 plastic cartridge
Certificazione/Conformità EC Category PPE: 3, QA: ISO 9001/2000, EC Certification: 2259, EC Attestation: 2259, EN 2259
Da utilizzare con (applicazione) Protects against organic vapor, acid gas, ammonia and particulates
Quantità 1 Pair
Peso (sistema metrico) 122.3 g