Learn More
Fisherbrand™ Matraccio volumetrico di classe A in vetro borosilicato
Codice prodotto. 11883580 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
250 mL
500 ml
Dimensione della confezione:
pezzi 2
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) unitSize
11883580 250 mL pezzi 2
11893580 500 ml pezzi 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11883580
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Allows for precise and safe liquid handling in the laboratory. Fisherbrand™ Class A Borosilicate Glass Volumetric Flasks have a blue ceramic scale and a hexagonal base.
  • Conforms to ISO 1042, DIN 12664 Pt I and BS1792
  • High chemically resistant borosilicate glass
  • Each flask individually numbered for identification and traceability
Specifica
Certificazione/Conformità ISO 1042, DIN 12664 Pt I, BS1792
Colore Transparent
Capacità (sistema metrico) 250 mL
Materiale Vetro borosilicato
Altezza (sistema metrico) 220 mm
N. per custodia 2
Tolleranza ±0.15
Graduated
Classe Classe A
Diametro (sistema metrico) esterno 80 mm
Peso (sistema metrico) 0.095 kg