Learn More
BRAND™ Class A Borosilicate Volumetric Flask with Polypropylene Stopper
Sfoglia Tutto Brand ProdottiDescription
- Borosilicate 3.3
- DIN EN ISO 1042
- Calibrated to contain (TC, In)
- Includes ISO individual certificate
Specifications
Specifications
| Certificazione/Conformità | ISO Individual |
| Capacità (sistema metrico) | 100 mL |
| Materiale | Borosilicate Glass (3.3) |
| Giunto a bussola | NS 14/23 |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Monouso | Reusable |
| Graduated | Yes |
| Mouth Style | Stretta |
| Sterilità | Non-sterile |
| Forma del fondo | Flat |