Learn More
BRAND™ Class A Borosilicate Volumetric Flask with Polypropylene Stopper
Codice prodotto. 17716444 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Giunto a bussola:
NS 12/21
NS 14/23
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 2
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Giunto a bussola Dimensione della confezione
17716444 NS 12/21 Pezzo
30564695 NS 12/21 pezzi 2
10111145 NS 14/23 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 17716444 Fornitore BRAND™ N. del fornitore 937249
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    48.35€
    47.05€ / pezzi 1
    Risparmia 1.30€
    2% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Borosilicate volumetric flask with polypropylene stopper and ISO individual certificate.
  • Borosilicate 3.3
  • DIN EN ISO 1042
  • Calibrated to contain (TC, In)
  • Includes ISO individual certificate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità ISO Individual
Capacità (sistema metrico) 100 mL
Materiale Borosilicate Glass (3.3)
Giunto a bussola NS 12/21
Autoclavabile Autoclavable
Monouso Reusable
Graduated Yes
Mouth Style Stretta
Sterilità Non-sterile
Forma del fondo Flat