Learn More
Fisherbrand™ Fisherbrand™ Class A Clear Glass Threaded Vials
Codice prodotto. 13101643 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
3.7 mL
Tipo di chiusura:
Screw Cap (Closed-top)
Volume (sistema imperiale):
1 dr.
Dimensione della confezione:
pezzi 144
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Tipo di chiusura Volume (sistema imperiale) Dimensione della confezione
13101643 3.7 mL Screw Cap (Closed-top) 1 dr. pezzi 144
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 13101643
Outlet Corner
Usa il codice promozionale 28080
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Fisherbrand™ Class A Clear Glass Threaded Vials are ideal for general-purpose laboratory applications. Made from low-alkali borosilicate glass free of calcium, magnesium and zinc, these screw-thread vials offer reliable chemical resistance and clarity.
For general-purpose applications
  • Low alkali content for reliable chemical resistance
  • Borosilicate glass free of calcium, magnesium and zinc
  • Clear glass construction provides excellent sample visibility
  • Screw-thread design for secure closure
  • Suitable for general-purpose laboratory storage and sample applications
Order Info
Closures are packaged separately
Compliance
Meet Type I, Class A ASTM™ E 438 requirements.
Specifica
Classificazione A
Material (Liner) Rubber
Colore Clear
Diametro (sistema metrico) esterno 15 mm
Materiale Borosilicate Glass
Pre-intagliato No
Sterilità Non-sterile
Monouso Single-use
Volume (sistema metrico) 3.7 mL
Da utilizzare con (applicazione) Per uso generico
Include Closed screw top
Stile filo A vite
Volume (sistema imperiale) 1 dr.
Volume (sistema metrico) totale 3.7 mL
Materiale chiusura Phenolic
Tipo di chiusura Screw Cap (Closed-top)
Quantità 144/Pk.
Dimensione chiusura 13-425
Marking Spot No
Autoclavabile Autoclavable
Certificazione/Conformità ASTM E438, USP Type I, Type I
Altezza (sistema metrico) 45 mm
Product Type Sample Vial