Learn More
Hirschmann™ Cilindri di misurazione di classe A con graduazioni blu
Codice prodotto. 11786482
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 ml
10 ml
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
100 ml
250 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Descrizione:
Con certificato di conformità
USP
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 2
17 product options available for selection
Product selection table with 17 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Descrizione unitSize
11786482 5 ml Con certificato di conformità pezzi 2
11748041 10 ml Con certificato di conformità pezzi 2
11758041 25 ml Con certificato di conformità pezzi 2
11768041 50 ml Con certificato di conformità pezzi 2
11778041 100 ml Con certificato di conformità pezzi 2
11788041 250 ml Con certificato di conformità pezzi 2
11798041 500 ml Con certificato di conformità pezzi 2
10569242 1000 ml Con certificato di conformità Pezzo
10440261 2000 ml Con certificato di conformità Pezzo
10312743 10 ml USP pezzi 2
10747793 25 ml USP pezzi 2
10097262 50 ml USP pezzi 2
10597193 100 ml USP pezzi 2
10765683 250 ml USP pezzi 2
10436973 500 ml USP pezzi 2
10241253 1000 ml USP Pezzo
10332933 2000 ml USP Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 17 options available.
17 options
Codice prodotto. 11786482 Fornitore Hirschmann™ N. del fornitore 2240154
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    29.86€
    27.30€ / pezzi 2
    Risparmia 2.56€
    8% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Eccellenti per le misurazioni precise di liquidi e per il trasferimento di fluidi in laboratorio. I cilindri di misurazione Hirschmann Instruments™ di Classe A con graduazioni blu sono realizzati con resistenti tubi in vetro DURAN™.
  • Con beccuccio e scala graduata ad anelli nei punti principali
  • Graduazione blu
  • Certificazione di conformità con identificazione del lotto per data
  • Prodotto in conformità con gli standard DIN EN ISO 4788
  • Anticorrosione e resistente agli sbalzi termici
Specifica
Materiale Glass
Capacità (sistema metrico) 5 ml
Graduazioni 0.1 ml
Limite di errore 0.05
Descrizione Con certificato di conformità
Tipo di base Esagonale
Scale Color Blue
Forma Round
Class A
Altezza (sistema metrico) 115 mm
Certificazione/Conformità DIN EN ISO 4788
Tolleranza ±0.05 mL
Product Type Cilindro dosatore graduato