Learn More
Hirschmann™ Cilindri di misurazione di classe A con graduazioni blu
Description
- Con beccuccio e scala graduata ad anelli nei punti principali
- Graduazione blu
- Certificazione di conformità con identificazione del lotto per data
- Prodotto in conformità con gli standard DIN EN ISO 4788
- Anticorrosione e resistente agli sbalzi termici
Specifications
Specifications
| Tipo di base | Esagonale |
| Descrizione | Con certificato di conformità |
| Scale Color | Blue |
| Forma | Round |
| Certificazione/Conformità | DIN EN ISO 4788 |
| Class | A |
| Altezza (sistema metrico) | 390 mm |
| Tolerance Metric | ±2,5 ml |
| Tipo | Cilindro dosatore graduato |
| Materiale | Glass |
| Show More |