Learn More
Hirschmann™ Class A Measuring Cylinders, Schellbach Graduation
Codice prodotto. 10687321
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 mL
10 ml
25 ml
50 mL
100 ml
250 mL
500 ml
1000 ml
2000 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 2
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
10687321 1000 ml Pezzo
10238283 10 ml pezzi 2
13157939 5 mL pezzi 2
11857523 25 ml pezzi 2
12678665 250 mL pezzi 2
11886983 50 mL pezzi 2
12668665 100 ml pezzi 2
11806993 500 ml pezzi 2
10325611 2000 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Codice prodotto. 10687321 Fornitore Hirschmann™ N. del fornitore 2220193
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    87.00€
    76.80€ / pezzi 1
    Risparmia 10.20€
    11% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Excellent for precise liquid measurement and fluid transfer in the laboratory. Hirschmann Instruments™ Class A Measuring Cylinders, Schellbach Graduation are manufactured from durable DURAN™ glass tubing.
  • With spout, main point ring graduation
  • Blue, Schellbach stain graduation
  • Conformity certified, with dated batch certificate
  • Acc. to DIN EN ISO 4788
  • Corrosion-free and resistant to thermal shock
Specifica
Materiale Vetro
Capacità (sistema metrico) 1000 ml
Graduazioni 1 ml
Limite di errore 5
Tipo di base Esagonale
Scale Color Blue
Forma Round
Class A
Altezza (sistema metrico) 470 mm
Certificazione/Conformità DIN EN ISO 4788
Tolleranza ±5 ml
Product Type Cilindro dosatore graduato