Learn More
Hirschmann™ Cilindri di misurazione classe A con beccuccio
Codice prodotto. 12751528
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 mL
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 2
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
12751528 50 ml pezzi 2
10542404 5 mL pezzi 2
13117939 10 ml pezzi 2
10117411 25 ml pezzi 2
10505921 100 ml pezzi 2
10479662 250 ml pezzi 2
11834382 500 ml pezzi 2
11874412 1000 ml Pezzo
10262431 2000 ml Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Codice prodotto. 12751528 Fornitore Hirschmann™ N. del fornitore 2210175
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    32.00€
    28.30€ / pezzi 2
    Risparmia 3.70€
    11% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Eccellenti per le misurazioni precise di liquidi e per il trasferimento di fluidi in laboratorio. I cilindri di misurazione Hirschmann Instruments™ di Classe A con graduazioni ambra sono realizzati con resistenti tubi di vetro DURAN™.
  • With spout, main point ring amber stain graduation
  • Conformity certified, with dated batch identification
  • Acc. to DIN EN ISO 4788
  • Corrosion-free and resistant to thermal shock
Specifica
Materiale Vetro
Capacità (sistema metrico) 50 ml
Graduazioni 1 ml
Limite di errore 0.5
Tipo di base Esagonale
Scale Color Brown
Forma Round
Class A
Altezza (sistema metrico) 200 mm
Certificazione/Conformità DIN EN ISO 4788
Tolleranza ±0,5 ml
Product Type Cilindro dosatore graduato