Learn More
Hirschmann™ Cilindri di misurazione classe A con graduazioni blu e tappo in polietilene
Codice prodotto. 10253051
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 mL
25 ml
50 ml
100 ml
250 mL
500 mL
1000 ml
2000 mL
Graduazioni:
0.2 mL
0.5 ml
1 ml
2 mL
5 mL
10 ml
20 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 2
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Graduazioni Dimensione della confezione
10253051 2000 mL 20 mL Pezzo
10668281 1000 ml 10 ml Pezzo
11746672 10 mL 0.2 mL pezzi 2
11786672 250 mL 2 mL pezzi 2
11796672 500 mL 5 mL pezzi 2
11756672 25 ml 0.5 ml pezzi 2
11766672 50 ml 1 ml pezzi 2
11776672 100 ml 1 ml pezzi 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Codice prodotto. 10253051 Fornitore Hirschmann™ N. del fornitore 2340194
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    252.00€
    222.00€ / pezzi 1
    Risparmia 30.00€
    11% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Excellent for precise liquid measurement and fluid transfer in the laboratory. Hirschmann Instruments™ Class A Measuring Cylinders with NS Ground and Poly Stopper are manufactured from durable DURAN™ glass tubing.
  • Blue, main point graduation
  • With NS ground and polyethylene stopper
  • Acc. to DIN EN ISO 4788
  • Corrosion-free and resistant to thermal shock
  • Conformity certified, with dated batch identification
Specifica
Tolleranza ±10 mL
Materiale Glass
Certificazione/Conformità DIN EN ISO 4788
Classe Class A
Capacità (sistema metrico) 2000 mL
Altezza (sistema metrico) 610 mm
Include Polyethylene Stopper
Stopper Material Polyethylene
Graduazioni 20 mL
Tipo di base Hexagonal
Scale Color Blue
Forma Round
Product Type Graduated Mixing Cylinder