Learn More
Hirschmann™ Cilindri di misurazione classe A con graduazioni blu e tappo in polietilene
Description
- Blue, main point graduation
- With NS ground and polyethylene stopper
- Acc. to DIN EN ISO 4788
- Corrosion-free and resistant to thermal shock
- Conformity certified, with dated batch identification
Specifications
Specifications
| Tolleranza | ±0.5 mL |
| Materiale | Glass |
| Certificazione/Conformità | Calibrazione per IN, DIN EN ISO 4788 |
| Classe | Classe A |
| Capacità (sistema metrico) | 100 ml |
| Altezza (sistema metrico) | 290 mm |
| Include | Tappo in polietilene |
| Stopper Material | Polietilene |
| Graduazioni | 1 ml |
| Tipo di base | Hexagonal |
| Show More |